Learn More
Branson Ultrasonics™ Microsonde per sonicatori da 200 e 400 watt
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 0.1 a 10 ml
Da 0.25 a 10 ml
Da 10 a 50 ml
Ampiezza:
Da 116 a 494 μm
Da 59.5 a 247 μm
Da 64 a 247 μm
Intensità:
Alta
Molto alta
Ultra elevata
Stile punta:
A doppio gradino
Conico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Designed to process samples contained in small diameter vessels at extremely high intensity
Scelta tra micropuntali conici o a doppio gradino
Per volumi di massimo 50ml
Micropuntali a doppio gradino
- Per globuli rossi e bianchi, cellule di colture di tessuti, cellule HELA e cellule con bassa-media resistenza alla rottura
- Composto da accoppiatore e puntale a gradini; da avvitare direttamente nel convertitore
- Meno ampio dei puntali conici, ma in grado di inserirsi in recipienti con diametro più piccolo e più profondi
- Per soluzioni in piccole quantità fino a 0.5ml
- Per la processazione di spore, funghi, lieviti, muscoli e tessuti connettivi
- Avvitabili su sonotrodi a gradino standard 0.5 poll. con estremità coniche
Specifica
Specifica
| Ampiezza | Da 59.5 a 247 μm |
| Product Type | Puntale micro conico |
| Intervallo volume (sistema metrico) | Da 10 a 50 ml |
| Diametro (sistema imperiale) punta | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) punta | 0.65 cm |
| Materiale | Titanio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il trattamento di spore, funghi, lieviti, tessuti muscolari e connettivi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Disintegratore cellulare Sonifier™ da 200 e 400 W |
| Intensità | Alta |
| Stile punta | Conico |