Learn More
Branson Ultrasonics™ Microsonde per sonicatori da 200 e 400 watt
Codice prodotto. p-3205230
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
Da 0.1 a 10 ml
Da 0.25 a 10 ml
Da 10 a 50 ml
Ampiezza:
Da 116 a 494 μm
Da 59.5 a 247 μm
Da 64 a 247 μm
Intensità:
Alta
Molto alta
Ultra elevata
Stile punta:
A doppio gradino
Conico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Non utilizzare all'aperto o con un'impostazione di controllo dell’uscita superiore a 7 su tutti i modelli Sonifier, poiché i puntali possono rompersi facilmente.
Codice prodotto. 10042313
Marca: Branson Ultrasonics™ 101063212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non utilizzare all'aperto o con un'impostazione di controllo dell’uscita superiore a 7 su tutti i modelli Sonifier, poiché i puntali possono rompersi facilmente.
Designed to process samples contained in small diameter vessels at extremely high intensity
Scelta tra micropuntali conici o a doppio gradino
Per volumi di massimo 50ml
Micropuntali a doppio gradino
  • Per globuli rossi e bianchi, cellule di colture di tessuti, cellule HELA e cellule con bassa-media resistenza alla rottura
  • Composto da accoppiatore e puntale a gradini; da avvitare direttamente nel convertitore
  • Meno ampio dei puntali conici, ma in grado di inserirsi in recipienti con diametro più piccolo e più profondi
  • Per soluzioni in piccole quantità fino a 0.5ml
Micropuntali conici
  • Per la processazione di spore, funghi, lieviti, muscoli e tessuti connettivi
  • Avvitabili su sonotrodi a gradino standard 0.5 poll. con estremità coniche
Specifica
Ampiezza Da 64 a 247 μm
Product Type Doppia microsonda incrementale
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.1 a 10 ml
Diametro (sistema imperiale) punta 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) punta 0.3 cm
Materiale Titanio
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il trattamento di globuli bianchi e rossi, cellule di coltura tissutale, cellule HELA e cellule con resistenza alla rottura da bassa a media
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disintegratore cellulare Sonifier™ da 200 e 400 W
Intensità Molto alta
Stile punta A doppio gradino