Learn More
Branson Ultrasonics™ Microtips for Sonifiers SLPe, SLPt, 150E and 150T
Codice prodotto. 11725978
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 100 mL
3 mL or less
3 to 10 mL
5 to 25 mL
Diametro (sistema metrico):
0.22 cm
0.32 cm
0.48 cm
0.63 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725978
Marca: Branson Ultrasonics™ 1091221064
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to process samples to the smallest diameter vessels.
  • Can handle volumes up to 100mL
  • Working length: 4 in.
  • Sound proof enclosure
Order Info
0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units
Specifica
Product Type SLP Microtip
Intervallo volume (sistema metrico) 10 to 100 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.25 pollici
Diametro (sistema metrico) 0.63 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for processing samples to the smallest diameter vessels
Da utilizzare con (apparecchiatura) SLPe, SLPt, 150E and 150T Sonifier™