Learn More
Brady™ Brass Body Padlock
Codice prodotto. 11741376
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
24.5 mm
32.5 mm
42 mm
N. di perni:
4
5
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
Codice prodotto. 11741376
Marca: Brady™ 805831
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Corrosion resistant.
  • Contains precision pin tumbler system
Specifica
Product Type Brass Padlock
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Colore Brass
Materiale Steel
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 5 mm
Dimensioni (L x P) 30.00 x 47.00 mm
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 14.5 mm
Material (Shackle) Hardened Steel
N. di perni 4
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 24.5 mm