Learn More
Brady™ Brass Body Padlock
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
24.5 mm
32.5 mm
42 mm
N. di perni:
4
5
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
Descrizione
- Contains precision pin tumbler system
Specifica
Specifica
| Product Type | Brass Padlock |
| Colore | Brass |
| Materiale | Steel |
| Descrizione | Brass Padlocks |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 39.00 x 66.00 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 66 mm |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 23.5 mm |
| Material (Shackle) | Hardened Steel |
| N. di perni | 5 |
| Vedi altri risultati |