Learn More
Brady™ Brass Body Padlock
Codice prodotto. 15603537
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
24.5 mm
32.5 mm
42 mm
N. di perni:
4
5
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
Codice prodotto. 15603537
Marca: Brady™ 805834
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corrosion resistant.
  • Contains precision pin tumbler system
Specifica
Product Type Brass Padlock
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 50 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Colore Brass
Materiale Steel
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 7.0 mm
Dimensioni (L x P) 49.00 x 73.00 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 27.0 mm
Material (Shackle) Hardened Steel
N. di perni 5
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 49 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 42 mm