Learn More
Brady™ Brass Body Padlock
Codice prodotto. 15693527
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
24.5 mm
32.5 mm
42 mm
N. di perni:
4
5
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
Codice prodotto. 15693527
Marca: Brady™ 805832
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Corrosion resistant.
  • Contains precision pin tumbler system
Specifica
Product Type Brass Padlock
Colore Brass
Materiale Steel
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 39.00 x 66.00 mm
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 23.5 mm
Material (Shackle) Hardened Steel
N. di perni 5
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 39 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 32.5 mm