Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Fittings
Codice prodotto. 11895443
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11895443
Marca: Cole-Parmer™ 3141234
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Brass
Da utilizzare con 0.125 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) -65°C
Quantità confezione 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Compression Fitting