Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Fittings
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Brass |
| Da utilizzare con | 0.125 in. NPT(M) |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -65°C |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Product Type | Compression Fitting |