Learn More
Alpaco™ Fascette serratubo in ottone
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
1 to 12 mm
12 to 17 mm
14 to 19 mm
16 to 21 mm
17 to 22 mm
20 to 25 mm
22 to 27 mm
25 to 30 mm
28 to 33 mm
33 to 38 mm
36 to 41 mm
5 to 10 mm
9 to 12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Reusable
- Resists pressure
- No lubricant required for assembly
- Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/Pk. |
| Tipo | Hose Clamp |
| Materiale | Brass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hose O.D.: 17 to 22 mm |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 17 to 22 mm |