Learn More
Alpaco™ Fascette serratubo in ottone
Codice prodotto. p-8007818
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
1 to 12 mm
12 to 17 mm
14 to 19 mm
16 to 21 mm
17 to 22 mm
20 to 25 mm
22 to 27 mm
25 to 30 mm
28 to 33 mm
33 to 38 mm
36 to 41 mm
5 to 10 mm
9 to 12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11934947
Marca: Alpaco™ MNH 25/101167
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides uniform tightening around tubing for a watertight seal. Alpaco™ Brass Clamps with Vertical Screws are guaranteed waterproof and hand-lock without any tools.
  • Reusable
  • Resists pressure
  • No lubricant required for assembly
  • Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Quantità 10/Pk.
Tipo Hose Clamp
Materiale Brass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hose O.D.: 20 to 25 mm
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 20 to 25 mm