Learn More
Buerkle™ Brass Immersion Cylinder
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Screw-off top enables easy cleaning
- High weight for fast lowering
- Robust handle
- Please order the appropriate lowering cable at the same time
- Tested for use in the Ex protection zone 0
Specifica
Specifica
| Product Type | Campionamento di liquidi |
| Materiale | Nickel-plated Brass |
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Campionamento di liquidi |
| Include | Immersion Cylinder |
| Materiale chiusura | Nickel-plated Brass |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Monouso | Reusable |
| Colore | Argento |
| Da utilizzare con (applicazione) | Point Sampling, All-Layer Samples and Bottom Sampling |
| Vedi altri risultati |