Learn More
Masterflex™ Adattatore filettato maschio in ottone
Codice prodotto. 11775788
Click to view available options
Dimensioni filo:
NPTM 0.125 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11775788
Marca: Masterflex™ 3090401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these simple, economical fittings with flexible tubing for use in low-pressure applications (generally less than 30 psi). Cole-Parmer™ Brass Male Threaded Adaptors are designed for quick and easy assembly without tools.
  • Temperature range: –65 to 121°C
  • Good Chemical Resistance
  • Not recommended for sterilization
Specifica
Da utilizzare con Fits 0.25 in. I.D tubing
Min. Operating Temperature (Metric) −65°C
Quantità confezione 5/Pk.
Dimensioni filo NPTM 0.125 in.
Forma Diritto
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C