Learn More
Brass plate alloy 260, 6.35mm (0.25in) thick
Codice prodotto. 15482187
Click to view available options
Quantità:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15482187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045182.GT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Brass plate alloy 260
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) thick
Quantità 150 x 150 mm
Odore Odorless
Forma Plate