Learn More
Buerkle™ Brass Shackle for use with Buerkle™ Lowering Cables
Codice prodotto. 11816433 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11816433
Marca: Buerkle™ 00065301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shackle made of brass, made of metal that does not produce sparks.
  • Made of brass
  • Does not produce sparks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Brass
Diametro (sistema metrico) esterno 4.5 mm