Learn More
BRD4 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BRD4 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17581366
|
Proteintech
28486-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17571366
|
Proteintech
28486-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The BRD4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a peptide of human BRD4. This antibody recognizes human antigen. The BRD4 antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Specifica
| BRD4 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 23476 | |
| Primary |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |