Learn More
Brannan™ Breaksafe™ Lab Thermometer with Calibration
Codice prodotto. p-200007084
Click to view available options
Punti di calibrazione:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17823028
Marca: Brannan™ 44/425/0 + 49/101/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Breaksafe™ PVC coated lab thermometer complete with traceable calibration.
  • The breaksafe™ PVC coated range of laboratory thermometers offers a low cost alternative to the (FEP) coated thermometers whilst still offering a high level of thermometer protection
  • 76 mm immersion
  • 1.0°C divisions
  • Temperature range: -10 to 110°C
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 50°C, 90°C
Certificazione/Conformità UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Green Spirit
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ± 1.5°C at 35°C
Suddivisione 1.0°C
Immersion Length 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm