Learn More
Novus Biologicals™ Breast Tissue Slides (Lobular Carcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18665201 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 18665201
Marca: Novus Biologicals™ NBP277888
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Specie Human
Target Specificity Breast
Content And Storage Store at 4°C.