Learn More
BD Biosciences™ Brefeldin A Solution (RUO/GMP)
Click to view available options
Quantità:
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Inhibits the secretion of newly synthesized cytokine and CD69.
- Includedcomponent of BD FastImmune CD4 Intracellular Cytokine Detection Kit
Specifica
Specifica
| Quantità | 250 μL |