Learn More
Brensocatib, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099541
Encompass
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16482686
Marca: Medchem Express HY101056
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Brensocatib (AZD7986) is an oral dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) inhibitor with pIC50s of 6.85, 7.6, 7.7, 7.8, and 7.8 in human, mouse, rat, dog and rabbit, respectively.
Brensocatib (AZD7986) is an oral dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) inhibitor with pIC50s of 6.85, 7.6, 7.7, 7.8, and 7.8 in human, mouse, rat, dog and rabbit, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Brensocatib
CAS 1802148-05-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H24N4O4
Quantità 25 mg
Sinonimo AZD7986 INS 1007
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.83 mM)
SMILES O=C([C@H]1OCCCNC1)N[C@H](C#N)CC2=CC=C(C3=CC=C(OC(N4C)=O)C4=C3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 420.46
Peso formulazione 420.46
Percent Purity 99.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.