Learn More
WTW™ Brewery Application Package for the PhotoLab™ 6000/7000 Series Photometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16481881
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PhotoLab™ 6000/7000 Series Photometers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16481881
Marca: WTW™ 250214
The WTW™ Brewery Application Package for the PhotoLab™ 6000/7000 Series Photometers contains MEBAK standard photometric methods for the measurement of typical parameters in the brewing industry (EBC).
  • Uploadable test method package for use with the Photolab™ 6000 Series photometers
  • The methods are uploaded to the meter via USB and are immediately activated
  • The package offers standard methods according to MEBAK for measurement of a wide range of common parameters in the brewing industry (EBC)
  • After first upload and activation, future updates can be simply downloaded from the WTW website
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Uploadable Test methodology
Tipo Alpha-acids; Anthocyanins; Beer; Wort: Color; Copper; Flavonoids, FAN, Iron, Iso-alpha-acids; Nickel, Iodine; Reduction Capacity; Phenols, TBA, Carbohydrate; Polyphenols, Vicinal Diketones
Da utilizzare con (apparecchiatura) PhotoLab™ 6000/7000 Series Photometers
Metodo test MEBAK
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt