Learn More
MP Biomedicals™ Briggs N Salt Mixture, Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
50kg
Descrizione
- Salt Mixture
- For research animal diet
- Powder
Specifica
Specifica
| Product Type | Animal Diet |
| Da utilizzare con (applicazione) | Research animal diet |
| Quantità | 10 kg |