Learn More
Brij™ 30
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brij™ 30 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Valore acido | 2mg KOH/g max. |
| Forma fisica | Liquid |
| Punto di fusione | 14.0°C |
| Densità | 0.9500g/mL |
| Quantità | 2.5 kg |
| Punto d'infiammabilità | >149°C |
| Valore ossidrile | 145 to 165mg KOH/g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Brij]TS 30