Learn More
Brij™ C20
Codice prodotto. p-71974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10515121
Marca: Thermo Scientific Acros 344290050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9004-95-9 | C56H114O21 | 1123.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-95-9
Formula molecolare C56H114O21
Molecular Weight (g/mol) 1123.51
Numero MDL MFCD00080892
InChI Key NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyoxyethylene(20) cetyl ether
PubChem CID 2724259
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ C20
Colore White
Valore acido 1mg KOH/g max.
Forma fisica Pellets
Punto di fusione 35.4°C to 39.6°C
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >149°C
Valore ossidrile 45 to 60mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C16H33(OCH2CH2)20OH
Acqua 1% max.
Indice di Merck 10, 7449
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil
IUPAC Name 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hexadecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Peso formulazione 1123.5