Learn More
Brij∣r L23, Electrophoresis Reagent
Codice prodotto. 15457329
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Codice prodotto. 15457329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66096.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9002-92-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ L23
Colore White
Nota nome Electrophoresis Reagent
CAS 9002-92-0
Forma fisica Waxy Solid
Punto di fusione ∼35°C to 40°C
Quantità 1000 g
Numero MDL MFCD00080891
Sinonimo Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 1199.57