Learn More
Brij∣r L23, Electrophoresis Reagent
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brij™ L23 |
| Colore | White |
| Nota nome | Electrophoresis Reagent |
| CAS | 9002-92-0 |
| Forma fisica | Waxy Solid |
| Punto di fusione | ∼35°C to 40°C |
| Quantità | 250 g |
| Numero MDL | MFCD00080891 |
| Sinonimo | Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Vedi altri risultati |