Learn More
Brij∣r L23
Descrizione
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
Solubility
Soluble in water (40 mg/ml) at 20°C methanol, chloroform and ethanol.
Notes
Store at room temperature. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent. Used as a wetting agent, a detergent, or an emulsifier. Brij™L23 is a detergent used for measuring the concentration of carbon black in lung tissues.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brij™ L23 |
| Punto di fusione | ∼35°C to 40°C |
| Quantità | 1000 g |
| Formula lineare | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol. |
| Peso formulazione | 1199.57 |
Sicurezza e movimentazione
- Brij L23
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..