Learn More
Brilacidin, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101688
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16461889
Marca: Medchem Express HY19892
MedChemExpress Brilacidin (PMX 30063) is an anti-infective antimicrobial with MIC90s of 1 and 8 μg/mL for Gram-positive bacteria Streptococcus pneumonia and Streptococcus viridans, and MIC90 of 8 and 4 μg/mL for Gram-negative bacteria Haemophilus influenza and Pseudomonas aeruginosa. Brilacidin is a defensin mimetic antibiotic compound.
Brilacidin (PMX 30063) is an anti-infective antimicrobial with MIC90s of 1 and 8 μg/mL for Gram-positive bacteria Streptococcus pneumonia and Streptococcus viridans, and MIC90 of 8 and 4 μg/mL for Gram-negative bacteria Haemophilus influenza and Pseudomonas aeruginosa. Brilacidin is a defensin mimetic antibiotic compound.
Specifica
Materiale o nome chimico Brilacidin
Forma fisica Solid
CAS 1224095-98-0
Colore Light Yellow
Quantità 1 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H50F6N14O6
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo PMX 30063
SMILES O=C(C1=NC=NC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(CCCCNC(N)=N)=O)=C2O[C@H]3CNCC3)=O)=C1)NC4=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(CCCCNC(N)=N)=O)=C4O[C@H]5CNCC5
Molecular Weight (g/mol) 936.91
Peso formulazione 936.91
Percent Purity 92.54%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.