Learn More
Coomassie Brilliant Blue G-250, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
50g
Descrizione
Brilliant Blue G-250 is a general protein stain.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brilliant Blue G-250 |
| Coefficiente di estinzione | 600g(-1) cm(-1) min. |
| Identificazione | Pass Test |
| Lambda max | 608 to 612nm |
| Peso formulazione | 854.02 |
| Perdita all'essiccatura | 5% max. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| N. indice colori | 42655 |
| Colore | Blue |
| Quantità | 50 g |
| Vedi altri risultati |