Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G soln., Ready-to-Use
Codice prodotto. 15435969
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15435969
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63797.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-58-1
Formula molecolare C47H48N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 854.025
Numero MDL MFCD00078482
InChI Key RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC Name sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant Blue G soln.
Nota nome Ready-to-Use
Numero UN UN1992
Beilstein 5230822
Peso formulazione 854.04
Colore Blue
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid