Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Green
Codice prodotto. 11499010
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11499010
Marca: Thermo Scientific Chemicals A12801.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Brilliant Green a stain used in bacteriological media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Brilliant Green a stain used in bacteriological media.
Solubility
Soluble in water (100 mg/ml at 25°C), ethanol (50 mg/ml), methanol, and 2-methoxyethanol (60 mg/ml).
Notes
Store away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 633-03-4
Formula molecolare C27H34N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 482.639
Numero MDL MFCD00011880
InChI Key NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Green 1; C.I. 42040
PubChem CID 12449
IUPAC Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant Green
Punto di fusione 210°C (decomposition)
Beilstein 3901207
Indice di Merck 14,1374
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/ml at 25°C),ethanol (50mg/ml),methanol,and 2-methoxyethanol (60mg/ml).
Peso formulazione 482.65
Quantità 25 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brilliant Green
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic Green 1