Learn More
Brilliant Green, Certified, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10770092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10770092
Marca: Thermo Scientific Acros 402810250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant Green
CAS 633-03-4
Rapporto di assorbimento 0.94 to 1.14
Contenuto di colorante 85% min.
Formula molecolare C27H34N2O4S
Numero MDL MFCD00011880
Beilstein 13, 746
Indice di Merck 15, 1380
Sinonimo Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
InChI Key NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Lambda max 628 to 632nm
Peso formulazione 482.64
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/