Learn More
Brilliant green, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11457781 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11457781
Marca: MP Biomedicals 0215051680
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant green
CAS 633-03-4
Formula molecolare C27H34N2O4S
Sinonimo Basic green l, C.I. 42040
InChI Key NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Peso formulazione 482.65
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brilliant Green
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Brilliant Green