Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Green, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10511794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10511794
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229605000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 633-03-4
Formula molecolare C27H34N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 482.639
Numero MDL MFCD00011880
InChI Key NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
PubChem CID 12449
IUPAC Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Absorbance 1875 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Brilliant Green
Punto di fusione 180.0°C
Nota nome High purity biological stain
Rapporto di assorbimento 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Indice di Merck 15, 1380
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Peso formulazione 482.64
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 500 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.