Learn More
Macherey-Nagel™ Brilliant Yellow pH Paper
Marca: Macherey-Nagel™ 90701
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Yellow to Red | |
| Strip | |
| 1 Each |
| 6.7 to 7.9 | |
| For determination of alkali concentration | |
| pH Paper |