Learn More
VEE GEE Brix Hydrometer
Click to view available options
Intervallo Brix:
-5 to +5°
0 to 12°
0 to 35°
15 to 25°
19 to 31°
29 to 41°
35 to 70°
39 to 51°
5 to 15°
9 to 21°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Approx. Length: 330 mm
Specifica
Specifica
| Tipo | Brix Hydrometer |
| Incrementi | 0.5° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 cm |
| Intervallo Brix | 35 to 70° |
| Temperature of Standardization | 20°C |