Learn More
BRL 52537 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18025672
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18025672
Marca: Tocris Bioscience 0699/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent and selective κ agonist
The most κ/μ-selective and among the most potent κ ligands known (25 times more potent than morphine in vivo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112282-24-3
Formula molecolare C18H25Cl3N2O
Molecular Weight (g/mol) 391.76
Numero MDL MFCD00672679
InChI Key NGVLSOWJSUUYDE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo brl 52537 hydrochloride, 2-3,4-dichlorophenyl-1-2-pyrrolidin-1-ylmethyl piperidin-1-yl ethanone hydrochloride, +/--1-3,4-dichlorophenyl acetyl-2-1-pyrrolidinyl methylpiperidine hydrochloride, 2-3,4-dichlorophenyl-1-2-pyrrolidin-1-ylmethyl piperidin-1-yl ethanone hcl, d03qzj, d04ynw, pleiotropic pathway modulator oral, cancer , celgene, pleiotropic pathway modifiers inflammatory disease , celgene
PubChem CID 11315337
IUPAC Name 2-(3,4-dichlorophenyl)-1-{2-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]piperidin-1-yl}ethan-1-one hydrochloride
SMILES Cl.ClC1=C(Cl)C=C(CC(=O)N2CCCCC2CN2CCCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico BRL 52537 hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 391.77
Percent Purity >98%