Learn More
Bromelain, sourced from stem, >=1200 GDU/g (>=2.4 FIP U/mg)
Codice prodotto. 10572194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10572194
Marca: Thermo Scientific Acros 402830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 37189-34-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37189-34-7
Numero MDL MFCD00081423
Specifica
Materiale o nome chimico Bromelain
Nota nome Pure
Colore Brown to Cream
pH 3 to 5
Residuo della combustione 5% max. ()
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 1395
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether
Percent Purity 2.4 to 3 FIP U/mg
Grado Ultrapuro
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.4 to 3 FIP U/mg
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromelain
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.