Learn More
Bromfenac sodium, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17525565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
17525565 1 g 1g
17535565 250 mg 250mg
2 options
Codice prodotto. 17525565
Marca: Thermo Scientific Acros 468920010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 91714-93-1
Formula molecolare C15H11BrNNaO3
Molecular Weight (g/mol) 356.15
Numero MDL MFCD03701673
InChI Key HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bromfenac sodium
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore Yellow to Orange
Quantità 1 g