Learn More
Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4813365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 11954071
Marca: Thermo Scientific Acros 428721000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 58.7°C
Materiale o nome chimico Bromine
Punto di fusione -7.2°C
Nota nome 1M Solution in trimethyl Phosphate
CAS 7726-95-6, 512-56-1
Quantità 100 mL
Formula molecolare Br
Formula lineare Br2
Punto d'infiammabilità 113°C
Indice di Merck 15,1401
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
IUPAC Name molecular bromine
Molecular Weight (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Peso formulazione 159.8
Grado Reagente ACS
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.307
Densità 1.3070g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.