Learn More
Bromine (Bromide-Bromate) Solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072048 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
Dimensione della confezione:
2L
500mL
Codice prodotto. 15673520
Marca: Honeywell-Fluka 318698500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.05 M Br2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00143870
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine (Bromide-Bromate) Solution
Quantità 500 mL
Numero UN NONH for all modes of transport
Densità 1.005g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium bromate, potassium bromide