Learn More
Bromoacetyl chloride, 95%
Codice prodotto. 10739585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10739585
Marca: Thermo Scientific Acros 197990250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22118-09-8 | C2H2BrClO | 157.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22118-09-8
Formula molecolare C2H2BrClO
Molecular Weight (g/mol) 157.39
Numero MDL MFCD00000724
InChI Key SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride
PubChem CID 89602
IUPAC Name 2-bromoacetyl chloride
SMILES C(C(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetyl chloride
Colore Yellow to Brown
Densità 1.9000g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C to 128.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2COCl
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 25 g
Beilstein 02,215
Gravità specifica 1.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 157.39
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid