Learn More
Bromochlorophenol Blue, sodium salt, pure, water soluble, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Bromochlorophenol Blue, sodium salt |
CAS | 102185-52-4 |
Formula molecolare | C19H9Br2Cl2O5S- |
Numero MDL | MFCD00001612 |
InChI Key | KGDDIJKLMLNSCH-LICLKQGHSA-M |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Cl)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Cl)S(=O)(=O)[O-] |
IUPAC Name | 2-[(Z)-(3-bromo-5-chloro-4-hydroxyphenyl)-(3-bromo-5-chloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate |
Molecular Weight (g/mol) | 580.044 |
PubChem CID | 131698806 |
Peso formulazione | 603.03 |