Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Codice prodotto. p-7050569
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11328967
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038696.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 62625-32-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-32-5
Numero MDL MFCD00148898
Sinonimo Bromocresol Green, water soluble
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Green sodium salt
Concentrazione 0.04% w/v aq. soln.
Peso formulazione 720.01
Colore Green
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid