Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Purple, pure, indicator grade
Codice prodotto. 11926801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
140g
1kg
25g
5g
Codice prodotto. 11926801
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151330010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-40-2
Formula molecolare C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
Numero MDL MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifica
Absorbance (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Materiale o nome chimico Bromocresol Purple
Punto di fusione 245.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
Peso formulazione 540.21
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Colore Pink or Salmon
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder