Learn More
Bromocresol Purple sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11378967
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
600mL
Codice prodotto. 11378967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038700.M0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-30-3
Formula molecolare C21H15Br2NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 562.204
Numero MDL MFCD00148896
InChI Key KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinonimo Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
IUPAC Name sodium;2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-bromo-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Spécification
Materiale o nome chimico Bromocresol Purple sodium salt
Concentrazione 0.04% w/v aq. soln.
Peso formulazione 562.22
Colore Orange
Quantità 6 x 100 mL
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis