Learn More
Bromocycloheptane, 97%
Codice prodotto. 11406326
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11406326
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23110.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2404-35-5
Formula molecolare C7H13Br
Molecular Weight (g/mol) 177.09
Numero MDL MFCD00004149
InChI Key LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC Name bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocycloheptane
Densità 1.3
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.5052
Quantità 5 g
Beilstein 1098389
Peso formulazione 177.09
Percent Purity 97%