Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromophenol Blue |
| Punto di fusione | 279.0°C |
| Nota nome | Pure |
| Chiarezza | Passes Test |
| Beilstein | 19, I, 649 |
| Indice di Merck | 15, 1454 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 669.96 |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |