Learn More
Bromophenol Blue Indicator 0.04% Solution, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11543212 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11543212
Marca: Reagecon BRBP05
High-quality indicator solution produced from the highest quality raw materials and manufactured and tested under rigorous conditions.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
  • For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change are by far the most important method of end point detection.
  • This high-quality indicator solution facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specifica
Concentrazione 0.0004
Imballaggio HDPE Bottle GL45
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • bromophenol blue 0.04% indicator
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol