Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue sodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10701555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10701555
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator | CAS: 34725-61-6 | C19H9Br4NaO5S | 691.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34725-61-6
Formula molecolare C19H9Br4NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 691.94
Numero MDL MFCD00013793
InChI Key KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
IUPAC Name sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue, sodium salt
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome Pure
Beilstein 19, I, 649
SMILES [Na+].OC1=CC(Br)=C(C(Br)=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=C(Br)C=C([O-])C=C1Br
Peso formulazione 691.94
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 g